Learn More
PF-06726304, MedChemExpress
Código de producto. 16483888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483888 10 mg 10 miligramos
16430257 50 mg 50 miligramos
16422896 25 mg 25 miligramos
16416617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103682
MedChemExpress PF-06726304 is a potent and selective EZH2 inhibitor. PF-06726304 inhibits wild-type and Y641N mutant EZH2 with Kis of 0.7 and 3.0 nM, respectively. PF-06726304 displays robust antitumor growth activity.
PF-06726304 is a potent and selective EZH2 inhibitor. PF-06726304 inhibits wild-type and Y641N mutant EZH2 with Kis of 0.7 and 3.0 nM, respectively. PF-06726304 displays robust antitumor growth activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06726304
CAS 1616287-82-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl2N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 15 mg/mL (33.61 mM)
SMILES O=C1N(CC2=C(C)C=C(C)NC2=O)CCC3=C1C(Cl)=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 446.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.33
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death