Learn More
PF 06650833
Descripción
PF 06650833 is a potent and selective IRAK4 inhibitor (IC50 = 2 nM). Inhibits LPS-induced TNF-α secretion in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[[(2S,3S,4S)-3-Ethyl-4-fluoro-5-oxo-2-pyrrolidinyl]methoxy]-7-methoxy-6-isoquinolinecarboxamide |
| CAS | 1817626-54-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C18H20FN3O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 361.37 |