Learn More
PF-06471553, MedChemExpress
Código de producto. 16455146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455146 100 mg 100 miligramos
16444188 10 mg 10 miligramos
16440537 50 mg 50 miligramos
16432986 25 mg 25 miligramos
16426907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16455146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108339
MedChemExpress PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06471553
CAS 1808094-07-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N5O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.83 mM)
SMILES O=S(C1=CC2=C(CN(C(CC3=CC=CC(OC)=C3)=O)C2)C=C1)(NC4=NN(C5CCC5)N=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 467.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.54
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism