Learn More
PF-06459988, MedChemExpress
Código de producto. 16497998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497998 10 mg 10 miligramos
16483726 25 mg 25 miligramos
16463927 50 mg 50 miligramos
16430468 5 mg 5 miligramos
16407786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19985
MedChemExpress PF-06459988 is an orally activity, irreversible and mutant-selective inhibitor of EGFR mutant forms. PF-06459988 demonstrates high potency and specificity to the T790M-containing double mutant EGFRs. PF-06459988 can be used for the research of cancer.
PF-06459988 is an orally activity, irreversible and mutant-selective inhibitor of EGFR mutant forms. PF-06459988 demonstrates high potency and specificity to the T790M-containing double mutant EGFRs. PF-06459988 can be used for the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06459988
Forma física Solid
CAS 1428774-45-1
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22ClN7O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1C[C@H](COC2=C3C(NC=C3Cl)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2)[C@@H](OC)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 431.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.88
Porcentaje de pureza 99.49%