Learn More
Tocris Bioscience™ PF 06424439
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18798636
Cambiar vista
Click to view available options
5mg
Código de producto.
18798636 5mg
1 options
Código de producto. 18798636 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6348/5
Potent and selective DGAT2 inhibitor
PF 06424439 is a potent and selective DGAT2 inhibitor (IC50 = 14 nM). Exhibits no significant activity at MGAT1-3 or DGAT1. Reduces triglyderide synthesis in human hepatocytes in vitro. Reduces plasma triglyceride and cholesterol levels in a rat dyslipidemia model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(3R)-1-[2-[1-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl]-3-piperidinyl]-1-pyrrolidinylmethanone methanesulfonate
CAS 1469284-79-4
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C22H26ClN7O.CH4O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 536.05