Learn More
PF-06409577, MedChemExpress
Código de producto. 16493888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493888 10 mg 10 miligramos
16440257 50 mg 50 miligramos
16432896 25 mg 25 miligramos
16426617 5 mg 5 miligramos
16404936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103683
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06409577
CAS 1467057-23-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16ClNO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.58 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=C(C3=CC=C(C4(O)CCC4)C=C3)C(Cl)=C2)O
Peso molecular (g/mol) 341.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.79
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism