Learn More
R&D Systems™ PF 06409577
Descripción
PF 06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK (EC50 values are 7 and >40000 nM for AMPKα1β1γ1 and AMPKα1β2γ1, respectively). Exhibits minimal off-target effects on a panel of receptors, ion channels, PDEs and kinases. Improves kidney function and reduces proteinuria in a preclinical model of diabetic nephropathy. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 06409577 |
| CAS | 1467057-23-3 |
| Sinónimo | 6-Chloro-5-[4-(1-hydroxycyclobutyl)phenyl]-1H-indole-3-carboxylic acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C19H16ClNO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.79 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Gray |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.