Learn More
PF-06380101, MedChemExpress
Descripción
PF-06380101 (Aur0101), an auristatin microtubule inhibitor, is a cytotoxic Dolastatin 10 analogue. PF-06380101 (Aur0101) shows excellent potencies in tumor cell proliferation assays and differential ADME properties when compared to other synthetic auristatin analogues that are used in the preparation of ADCs.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF-06380101 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1436391-86-4 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H62N6O6S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Aur0101 Auristatin-0101 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 65 mg/mL (87.48 mM) |
| Mostrar más |