Learn More
PF-06305591, MedChemExpress
Código de producto. 16437557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16437557 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114301
MedChemExpress PF-06305591 is a potent and highly selective voltage gated sodium channel NaV1.8 blocker, with an IC50 of 15 nM. An excellent preclinical in vitro ADME and safety profile.
PF-06305591 is a potent and highly selective voltage gated sodium channel NaV1.8 blocker, with an IC50 of 15 nM. An excellent preclinical in vitro ADME and safety profile.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06305591
Forma física Powder
CAS 1449473-97-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (182.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(NC([C@H]([C@@H](C)C(N)=O)N)=N2)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 274.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.36
Porcentaje de pureza 99.0%