Learn More
PF-06291874, MedChemExpress
Código de producto. 16481899
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481899 1 mg 1 miligramo
16467978 10 mg 10 miligramos
16443907 50 mg 50 miligramos
16417766 100 mg 100 miligramos
16400448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481899 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19947
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress PF-06291874 is a highly potent, non-peptide and orally active glucagon receptor antagonist. PF-06291874 is under the study for type 2 diabetes mellitus (T2DM).
PF-06291874 is a highly potent, non-peptide and orally active glucagon receptor antagonist. PF-06291874 is under the study for type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06291874
CAS 1393124-08-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28F3N3O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Glucagon receptor antagonists-4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (198.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC[C@H](OC1=CC(C)=C(N2C=C(C(F)(F)F)C=N2)C(C)=C1)C3=CC=C(C(NCCC(O)=O)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 503.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.51
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism