Learn More
Tocris Bioscience™ PF 06273340
Descripción
PF 06273340 is a potent and selective pan-Trk inhibitor (IC50 values are 1, 2 and 6 nM for Trk C, B and A, respectively). Selective for Trk over a panel of ion channels, receptors and other enzymes. Peripherally restricted. Exhibits efficacy in a rodent model of inflammatory pain. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 06273340 |
| CAS | 1402438-74-7 |
| Sinónimo | N-[5-[[2-Amino-7-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]carbonyl]-3-pyridinyl]-5-chloro-2-pyridineacetamide |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C23H22ClN7O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.93 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Orange |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.