Learn More
PF-06260933, MedChemExpress
Código de producto. 16487808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487808 10 mg 10 miligramos
16473656 25 mg 25 miligramos
16443767 50 mg 50 miligramos
16420278 5 mg 5 miligramos
16417646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19562
MedChemExpress PF-06260933 is an orally active and highly selective inhibitor of MAP4K4 with IC50s of 3.7 and 160 nM for kinase and cell, respectively.
PF-06260933 is an orally active and highly selective inhibitor of MAP4K4 with IC50s of 3.7 and 160 nM for kinase and cell, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06260933
CAS 1811510-56-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13ClN4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (101.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C(C=N3)=CC=C3N)C=N1
Peso molecular (g/mol) 296.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation