Learn More
PF-05175157, MedChemExpress
Código de producto. 16485438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485438 10 mg 10 miligramos
16481617 50 mg 50 miligramos
16433346 25 mg 25 miligramos
16428157 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12942
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-05175157
Forma física Solid
CAS 1301214-47-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N5O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (73.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1CC2(CCN(C(C3=CC=C4C(NC(C)=N4)=C3)=O)CC2)CC5=C1N(C(C)C)N=C5
Peso molecular (g/mol) 405.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.49
Porcentaje de pureza 96.13%