Learn More
R&D Systems™ PF 05175157
Beschreibung
PF 05175157 is an potent acetyl-CoA carboxylase (ACC) 2 and 1 inhibitor (IC50 values are 45 and 98 nM, respectively). Reduces hepatic and skeletal muscle malonyl-CoA levels in rats. Also inhibits hepatic de novo lipogenesis and reduces whole body respiratory exchange ratio in rats. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dihydro-1′-[2-methyl-1H-benzimidazol-6-yl)carbonyl]-1-(1-methylethyl)-spiro[5H-indazole-5,4′-piperidin]-7(6H)-one |
| CAS | 1301214-47-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Additional Lipid Metabolism Compounds |
| Fórmula molecular | C23H27N5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.49 |
| Pureza | >98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?