Learn More
R&D Systems™ PF 05175157
Código de producto. 18754739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18754739 10 mg 10 miligramos
18789228 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18754739 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5790/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Acetyl-CoA carboxylase (ACC) 1 and 2 inhibitor
PF 05175157 is an potent acetyl-CoA carboxylase (ACC) 2 and 1 inhibitor (IC50 values are 45 and 98 nM, respectively). Reduces hepatic and skeletal muscle malonyl-CoA levels in rats. Also inhibits hepatic de novo lipogenesis and reduces whole body respiratory exchange ratio in rats. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-1′-[2-methyl-1H-benzimidazol-6-yl)carbonyl]-1-(1-methylethyl)-spiro[5H-indazole-5,4′-piperidin]-7(6H)-one
CAS 1301214-47-0
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Additional Lipid Metabolism Compounds
Fórmula molecular C23H27N5O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.49
Pureza >98%