Learn More
PF-04979064, MedChemExpress
Código de producto. 16485727
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485727 5 mg 5 miligramos
16479556 50 mg 50 miligramos
16472988 10 mg 10 miligramos
16432576 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16485727
Marca: Medchem Express HY100398
MedChemExpress PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.
PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04979064
CAS 1220699-06-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)N(C)C3=C1C4=NC(C5=CC=C(C)N=C5)=CC=C4N=C3
Peso molecular (g/mol) 446.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.5
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease