Learn More
PF-04957325, MedChemExpress
Código de producto. 16476508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476508 10 mg 10 miligramos
16452607 50 mg 50 miligramos
16441519 1 mg 1 miligramo
16426766 100 mg 100 miligramos
16409097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15426
MedChemExpress PF-04957325 is a highly potent and selective PDE8 inhibitor, with IC50s of 0.7 nM and 0.3 nM for PDE8A and PDE8B, respectively.
PF-04957325 is a highly potent and selective PDE8 inhibitor, with IC50s of 0.7 nM and 0.3 nM for PDE8A and PDE8B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04957325
Forma física Solid
CAS 1305115-80-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15F3N8OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.76 mM)
SMILES NC1=C(N=NN2C[C@H]3CN(CC4=NC=CS4)CCO3)C2=NC(C(F)(F)F)=N1
Peso molecular (g/mol) 400.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.38
Porcentaje de pureza 98.89%