Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04885614
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001603 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001603 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4916/10
Potent and selective NaV1.8 channel blocker; active in vivo
Potent NaV1.8 inhibitor (IC50 = 53 nM for human NaV1.8 channel). Exhibits selectivity for hNaV1.8 over hNaV1.6, hNaV1.7, hNaV1.1, hNaV1.2 and hNaV1.5 (IC50 values are 4.2, 7.0, 11, 16 and 27 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1480833-70-2
Fórmula molecular C13H14F3N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF 04885614
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.26
Pureza >98%
Peso molecular 285.27