Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
Código de producto. 16482457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482457 50 mg 50 miligramos
16456656 100 mg 100 miligramos
16446348 10 mg 10 miligramos
16418937 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15177
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04691502
Forma física Solid
CAS 1013101-36-4
Color Gray
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27N5O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 425.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 98.89%