Learn More
PF-04620110, MedChemExpress
Código de producto. 16498187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498187 5 mg 5 miligramos
16445478 10 mg 10 miligramos
16436066 100 mg 100 miligramos
16411657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04620110
CAS 1109276-89-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C2=CC=C(C=C2)N3CCOC4=NC=NC(N)=C4C3=O)O
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism