Learn More
R&D Systems™ PF 04620110
Código de producto. 18781388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18781388 25 mg 25 miligramos
18778228 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18781388 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5863/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.43€
    533.40€ / 25 miligramos
    Ahorro 56.03€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective DGAT-1 inhibitor; orally bioavailable
PF 04620110 is a potent and selective DGAT-1 inhibitor (IC50 = 19 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, and no significant activity against a range of other enzymes, ion channels and receptors. Reduces plasma triglyceride levels in a rat lipid challenge model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid
CAS 1109276-89-2
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C21H24N4O4
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 396.44