Learn More
PF 04531083, MedChemExpress
Código de producto. 16486737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486737 5 mg 5 miligramos
16464028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105283
MedChemExpress PF 04531083 is a selective NaV1.8 blocker, and used for the research of neuropathic/inflammatory pain.
PF 04531083 is a selective NaV1.8 blocker, and used for the research of neuropathic/inflammatory pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF 04531083
CAS 1079400-07-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16ClN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (349.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OC)C=C1C2=C(N=C(NC(C3=CC=NN3C)=O)C=C2)N
Peso molecular (g/mol) 357.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation