Learn More
PF-04457845, MedChemExpress
Código de producto. 16446048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16446048 10 mg 10 miligramos
16413426 25 mg 25 miligramos
16408657 5 mg 5 miligramos
16442187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14376
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04457845
CAS 1020315-31-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20F3N5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.57 mM)
SMILES O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC/2)CCC2=C\C3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 455.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.43
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation