Learn More
R&D Systems™ PF 04457845
Código de producto. 18779568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18779568 25 mg 25 miligramos
18750519 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18779568 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6374/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
PF 04457845 is a potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM, which is selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. PF 04457845 exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model, and is orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1020315-31-4
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C23H20F3N5O2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 455.43