Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04449613, >98%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30000777 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30000777 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5915/10
Potent PDE9 inhibitor; brain penetrant
PF 04449613 is a potent PDE9 inhibitor (IC50 = 22 nM). Also exhibits a high affinity for cGMP (Km ∼170 nM). PF 04449613 reduces body fat in mice with diet-induced obesity, stimulating mitochondrial activity in brown and white fat, and improving cardiometabolic syndrome symptoms. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydro-6-[(1R)-1-(3-phenoxy-1-azetidinyl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-pyrazolo[3,4-d]
CAS 1236858-52-8
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in 1eq. HCl with gentle warming
Fórmula molecular C21H25N5O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.45
Pureza >98%
Peso molecular 395.463