Learn More
PF-04447943, MedChemExpress
Código de producto. 16496518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496518 10 mg 10 miligramos
16459107 5 mg 5 miligramos
16452617 50 mg 50 miligramos
16433476 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15441
MedChemExpress PF-04447943 is a potent inhibitor of human recombinant PDE9A (IC50=12 nM) with >78-fold selectivity, respectively, over other PDE family members (IC50>1000 nM).
PF-04447943 is a potent inhibitor of human recombinant PDE9A (IC50=12 nM) with >78-fold selectivity, respectively, over other PDE family members (IC50>1000 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04447943
Forma física Solid
CAS 1082744-20-4
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N7O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54.6 mg/mL (138.07 mM)
SMILES O=C1C2=C(N(C3CCOCC3)N=C2)N=C([C@@H]4CN(CC5=NC=CC=N5)C[C@H]4C)N1
Peso molecular (g/mol) 395.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.46
Porcentaje de pureza 98.74%