Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04217903 mesylate
Descripción
Highly selective, high affinity MET inhibitor (Ki = 6-7 nM against wild type c-Met). Displays >1000-fold selectivity for c-Met over a panel of 208 kinases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 04217903 mesylate |
| CAS | 956906-93-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C20H20N8O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.49 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 468.492 |