Learn More
PF-04217903, MedChemExpress
Código de producto. 16495696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495696 100 mg 100 miligramos
16477667 5 mg 5 miligramos
16474918 10 mg 10 miligramos
16471167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12017
MedChemExpress PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04217903
Forma física Solid
CAS 956905-27-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (53.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES OCCN1N=CC(C2=NC3=C(N=C2)N=NN3CC4=CC5=CC=CN=C5C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 372.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.38
Porcentaje de pureza 99.4%