Learn More
PF-03814735, MedChemExpress
Código de producto. 16426108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426108 10 mg 10 miligramos
16408707 5 mg 5 miligramos
16402247 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16426108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14574
MedChemExpress PF-03814735 is a potent, orally available, ATP-competitive and reversible aurora A and aurora B inhibitor with IC50s of 0.8 and 0.5 nM, respectively.
PF-03814735 is a potent, orally available, ATP-competitive and reversible aurora A and aurora B inhibitor with IC50s of 0.8 and 0.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-03814735
CAS 942487-16-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25F3N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.76 mM)
SMILES O=C(CNC(C)=O)N1[C@@H]2C3=C(C=C(NC4=NC(NC5CCC5)=C(C(F)(F)F)C=N4)C=C3)[C@H]1CC2
Peso molecular (g/mol) 474.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.48
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease