Learn More
PF-01247324, MedChemExpress
Código de producto. 16493338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493338 10 mg 10 miligramos
16466067 5 mg 5 miligramos
16462726 25 mg 25 miligramos
16454586 100 mg 100 miligramos
16449876 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16493338
Marca: Medchem Express HY101383
MedChemExpress PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.
PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-01247324
CAS 875051-72-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl3N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (90.74 mM)
SMILES O=C(C1=NC(N)=C(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2Cl)C=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 330.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.6
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation