Learn More
Sal de clorhidrato de pexidartinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pexidartinib Hydrochloride |
| CAS | 2040295-03-0 |
| Fórmula molecular | C20 H15 Cl F3 N5 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pexidartinib Hydrochloride Salt, 3-Pyridinemethanamine','N-[5-[(5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), N-[5-[(5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanamine monohydrochlo |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15ClF3N5.ClH/c21-15-6-16-14(10-28-19(16)29-11-15)5-12-2-4-18(26-7-12)27-9-13-1-3-17(25-8-13)20(22,23)24;/h1-4,6-8,10-11H,5,9H2,(H,26,27)(H,28,29);1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1ccc(CNc2ccc(Cc3c[nH]c4ncc(Cl)cc34)cn2)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(5-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)metil]-N-[[6-(trifluorometil)piridin-3-il]metil]piridin-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 454.276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.073 |