Learn More
Pexacerfont, MedChemExpress
Código de producto. 16437727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437727 5 mg 5 miligramos
16404998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12127
MedChemExpress Pexacerfont is a selective corticotropin-releasing factor (CRF1) receptor antagonist with IC50 of 6.1±0.6 nM for human CRF1 receptor.
Pexacerfont is a selective corticotropin-releasing factor (CRF1) receptor antagonist with IC50 of 6.1±0.6 nM for human CRF1 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pexacerfont
CAS 459856-18-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS-562086
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (146.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](NC1=NC(C)=NC2=C(C3=CC=C(OC)N=C3C)C(C)=NN21)C
Peso molecular (g/mol) 340.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation