Learn More
Pevonedistat, MedChemExpress
Código de producto. 16491336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491336 200 mg 200 miligramos
16481959 1 mg 1 miligramo
16464087 50 mg 50 miligramos
16460628 5 mg 5 miligramos
16448188 10 mg 10 miligramos
16437936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70062200mg
MedChemExpress Pevonedistat (MLN4924) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor with an IC50 of 4.7 nM.
Pevonedistat (MLN4924) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor with an IC50 of 4.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pevonedistat
CAS 905579-51-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N5O4S
Cantidad 200 mg
Sinónimo MLN4924
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@@H]1C[C@@H](N2C3=NC=NC(N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)=C3C=C2)C[C@@H]1O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 443.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death