Learn More
Pevonedistat hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496707 5 mg 5 miligramos
16421059 1 mg 1 miligramo
16420357 50 mg 50 miligramos
16415006 100 mg 100 miligramos
16473998 10 mg 10 miligramos
16400996 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10484
MedChemExpress Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pevonedistat hydrochloride
CAS 1160295-21-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26ClN5O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo MLN4924 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (20.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@H]1[C@H](C[C@@H](C1)N2C=CC3=C(N=CN=C32)N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O)(N)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 479.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.98
Porcentaje de pureza 95.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death