Learn More
IKA™ PETTE MicroKit A
Código de producto. 17513606 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
Variable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17513606 Variable cada uno
1 options
Código de producto. 17513606 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    613.42€ / paquete de 1
    Ahorro 103.58€
    14% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
IKA PETTE MicroKit A es un paquete de pipetas fácil de usar, perfecto para cualquier laboratorio molecular que se ocupe de volúmenes bajos e investigación en ciencias de la vida.
  • El paquete consta de tres pipetas monocanal con volúmenes variables en el intervalo de microvolúmenes, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y dos cajas de puntas de pipeta. Esto lo convierte en un práctico paquete de inicio para los investigadores.
  • Características:
    • Pipetas mecánicas de almohadilla de aire fabricadas en Alemania
    • Calibración totalmente automatizada mediante robots
    • Función de bloqueo de volumen para evitar cambios accidentales de volumen
    • Pantalla grande y claramente visible
    • Pipeta ergonómica y ligera con un pipeteo bajo y fuerzas de expulsión de puntas para reducir la tensión y la fatiga
    • Construcción duradera y sólida con materiales resistentes a los rayos UV y a los productos químicos de alta calidad
    • Totalmente esterilizable en autoclave para garantizar la esterilidad y el cumplimiento de las estrictas normas de laboratorio
    • Máxima comodidad para el usuario con desmontaje sin herramientas y ajuste de calibración para un mantenimiento habitual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pipeta accionada por pistones de desplazamiento de aire
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 1
Línea de productos PETTE
Esterilidad Estéril
Tipo Paquete de pipetas
Volumen (métrico) Variable
Incluye Tres pipetas monocanal con volúmenes variables en el intervalo de microvolúmenes, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y dos cajas de puntas de pipeta