Learn More
Petromizonol 3,7,12,24-Tetrasulfato Sal de Tetrapotasio, TRC
Código de producto. 30427151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427151 10 mg
30412148 1 mg
30423139 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29355010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384342-62-5
Fórmula molecular C24 H42 O16 S4
Peso molecular (g/mol) 714.84
Nombre IUPAC [(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3,7-disulfooxi-17-[(2R)-5-sulfooxipentano-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-12-il] sulfato de hidrógeno
SMILES C[C@H](CCCOS(=O)(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OS(=O)(=O)O)[C@]12C)OS(=O)(=O)O)OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petromyzonol-3,7,12,21-tetrasulfate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O16S4/c1-14(5-4-10-37-41(25,26)27)17-6-7-18-22-19(13-21(24(17,18)3)40-44(34,35)36)23(2)9-8-16(38-42(28,29)30)11-15(23)12-20(22)39-43(31,32)33/h14-22H,4-13H2,1-3H3,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.1356