Learn More
Éter de petróleo, TRC
Código de producto. 30421484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421484 50 mL 50 ml
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 30421484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29350550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UnleadedSuperGasolinePlus(unweathered)
CAS 8032-32-4
Cantidad 50 mL
Sinónimo Ligroin, Painters' naphtha, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, Varnish makers' and painters' naphtha, Benzoline, Canadol
SMILES O=C(C(F)(F)F)N(C)[Si](C)(C)C