Learn More
Éter de petróleo, puriss. P.A., ebullición alta, presión arterial 60-80 °C, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Petroleum Ether |
| CAS | 101316-46-5 |
| Densidad | 0,660 a 0,680g/mL a 20 °C |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | − °40 −C (°40 F) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Número MDL | MFCD00081849 |
| Número UN | UN1268 |
| Grado | Puriss. P.a. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Petroleum ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, n-Alkanes, Isoalkanes,Cyclics, n-Hexane rich, Hydrocarbons, C6 - C7, n-Alkanes, I