Learn More
Éter de petróleo, puro, (aguardiente de petróleo con < 15% N-hexano), Fisher Chemical™
Código de producto. 10335810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Envase:
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10335810 25 L Recipiente de metal 25 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10335810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/1360/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 8032-32-4
Éter de petróleo, puro, (alcohol de petróleo con < 15 % de N-hexano)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8032-32-4
Número MDL 81849
Sinónimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Especificaciones
Color Incolora
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Punto de ebullición 38 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum Ether, (petroleum spirit with
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphtha, petroleum,hydrotreated light