Learn More
Éter de petróleo, puro, intervalo de ebullición de 180 a 280 °C aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10720064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10720064 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10362193 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10432903 5 L Tambor de plástico 5 LT
10260513 25 L Bidón de metal 25 LT
4 options
Código de producto. 10720064
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8008-20-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8008-20-6
Número MDL MFCD00135561
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Color Incolora
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 200.0°C to 250.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4300 to 1.4500
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,5342
Gravedad específica 0.79
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.