Learn More
Éter de petróleo, extra puro, rango de ebullición de 60-95 °C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582451 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10666404 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11984061 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10582451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    106.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.7000g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −26°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589nm)
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.7
Viscosidad 0.57 mm2/s (25°C)
Punto de ebullición 60.0°C to 95.0°C
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Grado Extra puro