Learn More
Éter de petróleo, grado de reactivo ACS, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Petroleium Ether |
| CAS | 8032-32-4 |
| Acidez | Aprobado |
| Cantidad | 4 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Residuos después de la evaporación | 0,001% máx. |
| Punto de ebullición | 35 °C a 60 °C |
| Grado | ACS |