Learn More
Éter de petróleo, reactivo de ACS, rango de ebullición de 40-60 °C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10184000 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10702611 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10277682 5 L Bidón de metal 5 LT
10707403 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10184000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.50€
    68.40€ / 2.5 litros
    Ahorro 2.10€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Densidad 0.6500g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3660 to 1.3710
Gravedad específica 0.65
Viscosidad 0.45 mm2/s (25°C)
Índice Merck 14, 5489
Punto de ebullición 40.0°C to 65.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.