Learn More
Éter de petróleo 60-°80 C, certificado AR para análisis, N-hexano < 50%, Fisher Chemical™
Código de producto. 10284102 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10284102 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10588060 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10448030 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
11408732 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10284102 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/1800/PB17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C6H14, número CAS 64742-49-0, dimetilpropilmetano, unii-49ib0u6mld, isohexano, 1,1-dimetilbutano, 2-metilpentano, 2-metil pentano, 2-metil-pentano, iso-hexano, metil pentano, pentano, 2-metilo, 2,5 l, 60 °C, incoloro, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-metilpentano, 81849, 86.178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
Nombre IUPAC Éter de petróleo
SMILES CCCC(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 155 hPa
Viscosidad 0,52/s a 20 °C
Punto de ebullición de 60 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether, boiling range 60-80°C
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.