Learn More
Éter de petróleo 40/60, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313636 2500 mL 2.50 litro
11303636 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11313636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14649.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.30€
    56.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 9.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 8032-32-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en su mayoría por empresas farmacéuticas para el proceso de fabricación. También se usa comúnmente para fines recreativos como inhalante. Es un hidrocarburo ligero utilizado principalmente como disolvente no polar. El extracto de las partes aéreas del ageratum conyzoides en petróleo juega un papel esencial en el aislamiento del estigmasterol y el beta-sitosterol. Los extractos del metanol y el alcohol de petróleo crudo también juegan un importante papel en la detección de la actividad de los agentes antimicrobianos de la corteza del tallo, las hojas y las raíces de Ficus thoningii.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Inflamable. Puede ser sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8032-32-4
Número MDL MFCD00081849
Sinónimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether 40/60
Densidad 0.66
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Olor Petroleum-like
Número UN UN1268
Punto de ebullición 40°C to 60°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether 40/60
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: naphtha, hexane