Learn More
Petrolato, blanco, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Envase:
Tambor de plástico
Unit Size:
10 KG
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10388903 10 kg Tambor de plástico 10 KG
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10388903 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 417090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    241.00€ / 10 Kg
    Ahorro 22.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 8009-03-8 | C15H15N | 209.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8009-03-8
Fórmula molecular C15H15N
Peso molecular (g/mol) 209.29
Número MDL MFCD00147839
Clave InChI WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
Nombre IUPAC 1,1,2-trimetil-1H-benzo[e]indol
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Petrolatum, white
Punto de fusión 50.0°C to 56.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición >300.0°C
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 kg
Índice Merck 14, 7185
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in glycerol, alcohol, soluble in benzene, chloroform, ether, petroleum, ether, carbon disulfide, oils
Viscosidad 5-8 mm2/s (100°C)
Grado Pure
Forma física Pasta