Learn More
DiversifiedBiotech Pegatinas de Petri™
Código de producto. 30282301
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cuadrícula de 100 cuadrados
Cuadrícula de 32 cuadrados
Cuadrícula de 50 cuadrados
Cuadrícula de 70 cuadrados
Pastel de 12 sectores
Pastel de 16 sectores
Pastel de 6 sectores
Pastel de 8 sectores
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30282301 Cuadrícula de 32 cuadrados paquete de 36
30282323 Cuadrícula de 50 cuadrados paquete de 36
30282330 Cuadrícula de 70 cuadrados paquete de 36
30282337 Cuadrícula de 100 cuadrados paquete de 36
30282281 Pastel de 6 sectores paquete de 36
30282289 Pastel de 8 sectores paquete de 36
30282343 Pastel de 12 sectores paquete de 36
30282342 Pastel de 16 sectores paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30282301 Proveedor DiversifiedBiotech N.º de proveedor PSTK1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.45€
    28.43€ / paquete de 36
    Ahorro 1.02€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Permite etiquetar placas de Petri de forma rápida, ordenada y fiable.
  • Pegatinas de Petri™ Permiten etiquetar placas de Petri de forma rápida, ordenada y fiable.
  • Fabricado con tinta, sustrato y adhesivos resistentes al agua y permanecerá firmemente adherido a temperaturas de 42° hasta 4 °C
  • Simplemente retire la protección de la etiqueta y aplíquela en la parte posterior de una placa de Petri.
  • Después de etiquetar, la placa se puede mantener en una posición cómoda para realizar estrías o transferir colonias, almacenar en una incubadora o refrigerador y fotografiar.
Especificaciones
Tipo Etiqueta de placa de Petri
Incluye Cuadrícula de 32 cuadrados
Diámetro (métrico) 7.62 cm