Learn More
Petidina EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Petidina EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate |
| CAS | 59084-08-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pethidine Hydrochloride Imp. H (EP), Pethidine Imp. H (EP), Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, 4-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-phenylisonipecotic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-(ethoxycarbonyl)-4-phenylpiperidine, Ethyl 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylate, Pethidine Hydrochloride Impurity H, Pethidine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO2/c1-2-24-20(23)21(19-11-7-4-8-12-19)13-15-22(16-14-21)17-18-9-5-3-6-10-18/h3-12H,2,13-17H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |