Learn More
Éster metílico del ácido de petidina (éster metílico del ácido de meperidina; 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de metilo) 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459248 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459248 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0315.0402
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Éster metílico del ácido de petidina (éster metílico del ácido de meperidina; 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de metilo) 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pethidine Acid Methyl Ester (Meperidine Acid Methyl Ester; Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)
CAS 28030-27-5
Nombres de analitos o componentes Pethidine Acid Methyl Ester (Meperidine Acid Methyl Ester; Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Pethidine Hydrochloride Imp. D (EP), Pethidine Imp. D (EP), Pethidine Acid Methyl Ester, Meperidine Acid Methyl Ester, Methyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Pethidine Hydrochloride Impurity D, Pethidine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H19NO2/c1-15-10-8-14(9-11-15,13(16)17-2)12-6-4-3-5-7-12/h3-7 H,8-11H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de metilo
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 233.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.1416 g/mol