Learn More
Petesicatib, MedChemExpress
Código de producto. 16490597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490597 50 mg 50 miligramos
16486987 5 mg 5 miligramos
16485196 100 mg 100 miligramos
16474268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109069
MedChemExpress Petesicatib is a cathepsin S inhibitor, used in research of immune diseases.
Petesicatib is a cathepsin S inhibitor, used in research of immune diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petesicatib
CAS 1252637-35-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23F6N5O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (207.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](C[C@@H](S(=O)(C2=C(C=C(C3=CN(C)N=C3)C=C2)C(F)(F)F)=O)C1)C(NC4(CC4)C#N)=O)C5(CC5)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 603.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.54
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation